Learn More
Óxido de tántalo y litio, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11324797 10 g 10 g
11314797 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041834.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12031-66-2 | LiO3Ta | 235.88 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12031-66-2
Fórmula molecular LiO3Ta
Peso molecular (g/mol) 235.88
Número MDL MFCD00016174
Clave InChI JNQQEOHHHGGZCY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium tantalate, lithium oxido dioxo tantalum, lithium 1+ tantalumoylolate
PubChem CID 5148101
Nombre IUPAC litio;oxido(dioxo)tántalo
SMILES [Li+].[O--].[O--].[O--].[Ta+5]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium tantalum oxide
Forma física Polvo de malla -20
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.89
Porcentaje de pureza 99.9%