CAS RN 120293-93-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Hormona juvenil B 3 (mezcla de diastereomeros), grado técnico, TRC
CAS: 120293-93-8 Fórmula molecular: C16H26O4 Peso molecular (g/mol): 282.38 Sinónimo: (2E)-5-[(2S,3S)-3-[2-[(2R)-3,3-Dimethyl-2-oxiranyl]ethyl]-3-methyl-2-oxiranyl]-3-methyl-2-pentenoic Acid Methyl Ester,(2E)-5-[(2S,3S)-3-[2-[(2R)-3,3-Dimethyloxiranyl]ethyl]-3-methyloxiranyl]-3-methyl-2-pentenoic Acid Methyl Ester,[2S-[2α(E),3β(S*)]]-5-[3-[2-(3,3-Dimethyloxiranyl)ethyl]-3-methyloxiranyl]-3-methyl-2-pentenoic Acid Methyl Ester,Methyl 6,7:10,11-Bis(epoxy)farnesoate Nombre IUPAC: metil(E)-5-[(2S,3S)-3-[2-[(2R)-3,3-dimetiloxiran-2-il]etil]-3-metiloxiran-2-il]-3-metilpent-2-enoato SMILES: O=C(OC)/C=C(C)/CC[C@@H]1O[C@]1(CC[C@H]2OC2(C)C)C