Learn More
Hormona juvenil B 3 (mezcla de diastereomeros), grado técnico, TRC
Código de producto. 30136336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136336 2.5 mg 2.50 miligramo
30134960 10 mg 10 miligramos
30009940 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136336 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCJ2112052.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120293-93-8
Fórmula molecular C16H26O4
Peso molecular (g/mol) 282.38
Sinónimo (2E)-5-[(2S,3S)-3-[2-[(2R)-3,3-Dimethyl-2-oxiranyl]ethyl]-3-methyl-2-oxiranyl]-3-methyl-2-pentenoic Acid Methyl Ester, (2E)-5-[(2S,3S)-3-[2-[(2R)-3,3-Dimethyloxiranyl]ethyl]-3-methyloxiranyl]-3-methyl-2-pentenoic Acid Methyl Ester, [2S-[2α(E),3β(S*)]]-5-[3-[2-(3,3-Dimethyloxiranyl)ethyl]-3-methyloxiranyl]-3-methyl-2-pentenoic Acid Methyl Ester, Methyl 6,7:10,11-Bis(epoxy)farnesoate
Nombre IUPAC metil(E)-5-[(2S,3S)-3-[2-[(2R)-3,3-dimetiloxiran-2-il]etil]-3-metiloxiran-2-il]-3-metilpent-2-enoato
SMILES O=C(OC)/C=C(C)/CC[C@@H]1O[C@]1(CC[C@H]2OC2(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Juvenile Hormone B 3 (Mixture of Diastereomers)
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H26O4/c1-11(10-14(17)18-5)6-7-13-16(4,20-13)9-8-12-15(2,3)19-12/h10,12-13H,6-9H2,1-5H3/b11-10+/t12-,13+,16+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.1831