accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOOOOOOTiTiFeFe

CAS RN 12022-71-8

IUPAC Nombre: dititanium(4+) diiron(3+) heptaoxidandiide
Sinónimos: dititanium(4+) diiron(3+) heptaoxidandiide
Peso molecular (g/mol): 319.42
Fórmula molecular: Fe2O7Ti2
InChi Key: JCDAAXRCMMPNBO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Ti+4].[Ti+4].[Fe+3].[Fe+3]
Forma física 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados