CAS RN 1201902-80-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Citrato de ixazomib, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
MLN-9708, TRC
CAS: 1201902-80-8 Fórmula molecular: C20H23BCl2N2O9 Peso molecular (g/mol): 517.12 Sinónimo: MLN-9708,4-(Carboxymethyl)-2-((R)-1-(2-(2,5-dichlorobenzamido)acetamido)-3-methylbutyl)-6-oxo-1,3,2-dioxaborinane-4-carboxylic Acid Nombre IUPAC: 4-(carboximetil)-2-[(1R)-1-[[2-[(2,5-diclorobenzoil)amino]acetil]amino-3-metilbutilo-6-oxo-1,3,2-dioxaborinano-4-carboxílico SMILES: CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl)B2OC(=O)CC(CC(=O)O)(O2)C(=O)O