Learn More
Citrato de ixazomib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ixazomib Citrate |
| CAS | 1201902-80-8 |
| Fórmula molecular | C20H23BCl2N2O9 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | MLN-9708, 4-(Carboxymethyl)-2-((R)-1-(2-(2,5-dichlorobenzamido)acetamido)-3-methylbutyl)-6-oxo-1,3,2-dioxaborinane-4-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H23BCl2N2O9/c1-10(2)5-14(21-33-17(29)8-20(34-21,19(31)32)7-16(27)28)25-15(26)9-24-18(30)12-6-11(22)3-4-13(12)23/h3-4,6,10,14H,5,7-9H2,1-2H3,(H,24,30)(H,25,26)(H,27,28)(H,31,32)/t14-,20?/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl)B2OC(=O)CC(CC(=O)O)(O2)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(carboximetil)-2-[(1R)-1-[[2-[(2,5-diclorobenzoil)amino]acetil]amino]-3-metilbutil]-6-oxo-1,3,2-dioxaborinano-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 517.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 516.0874 |