Learn More
MLN-9708, TRC
Código de producto. 30484133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30484133 50 mg 50 miligramos
30465404 10 mg 10 miligramos
30469777 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30484133 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM42515850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1201902-80-8
Fórmula molecular C20H23BCl2N2O9
Peso molecular (g/mol) 517.12
Sinónimo MLN-9708, 4-(Carboxymethyl)-2-((R)-1-(2-(2,5-dichlorobenzamido)acetamido)-3-methylbutyl)-6-oxo-1,3,2-dioxaborinane-4-carboxylic Acid
Nombre IUPAC 4-(carboximetil)-2-[(1R)-1-[[2-[(2,5-diclorobenzoil)amino]acetil]amino-3-metilbutilo-6-oxo-1,3,2-dioxaborinano-4-carboxílico
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl)B2OC(=O)CC(CC(=O)O)(O2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ixazomib Citrate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23BCl2N2O9/c1-10(2)5-14(21-33-17(29)8-20(34-21,19(31)32)7-16(27)28)25-15(26)9-24-18(30)12-6-11(22)3-4-13(12)23/h3-4,6,10,14H,5,7-9H2,1-2H3,(H,24,30)(H,25,26)(H,27,28)(H,31,32)/t14-,20?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.0874