accessibility menu, dialog, popup

UserName

OONiOOH3CH3CCH3CH3

CAS RN 120156-44-7

IUPAC Nombre: bis(4-hydroxypent-3-en-2-one) hydrate nickel
Sinónimos: bis(4-hydroxypent-3-en-2-one) hydrate nickel
Peso molecular (g/mol): 276.94
Fórmula molecular: C10H18NiO5
InChi Key: HRNADIRXJROXRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O.[Ni].CC(O)=CC(C)=O.CC(O)=CC(C)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados