Learn More
Bis(2,4-pentanodionato)níquel(II), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(2,4-pentanedionato)nickel(II) |
| CAS | 120156-44-7 |
| Fórmula molecular | 2 C5 H8 O2 . H2 O . Ni |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C5H8O2.Ni.H2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;1H2/b2*4-3-;; |
| SMILES | O.[Ni].C\C(=C\C(=O)C)\O.C\C(=C\C(=O)C)\O |
| Nombre IUPAC | (Z)-4-hidroxipent-3-en-2-ona;níquel;hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 276.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.051 |