CAS RN 119738-06-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Quizalofop-p-tefurilo, TRC
CAS: 119738-06-6 Fórmula molecular: C22 H21 Cl N2 O5 Peso molecular (g/mol): 428.8655 Sinónimo: Propanoic acid, 2-[4-[(6-chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]-, (tetrahydro-2-furanyl)methyl ester,Quizalofop-tefuryl,UBI 1956,(±) tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propionate Nombre IUPAC: oxolan-2-ilmetil 2-[4-(6-cloroquinoxalina-2-il)oxifenoxi]propanoato SMILES: CC(Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1)C(=O)OCC4CCCO4