Learn More
Quizalofop-p-tefurilo, TRC
Código de producto. 30011728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011728 10 mg 10 miligramos
30008106 50 mg 50 miligramos
30009080 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011728 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ82611810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119738-06-6
Fórmula molecular C22 H21 Cl N2 O5
Peso molecular (g/mol) 428.8655
Sinónimo Propanoic acid, 2-[4-[(6-chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]-, (tetrahydro-2-furanyl)methyl ester, Quizalofop-tefuryl, UBI 1956, (±) tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propionate
Nombre IUPAC oxolan-2-ilmetil 2-[4-(6-cloroquinoxalina-2-il)oxifenoxi]propanoato
SMILES CC(Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1)C(=O)OCC4CCCO4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quizalofop-p-tefuryl
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H21ClN2O5/c1-14(22(26)28-13-18-3-2-10-27-18)29-16-5-7-17(8-6-16)30-21-12-24-20-11-15(23)4-9-19(20)25-21/h4-9,11-12,14,18H,2-3,10,13H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.1139
Porcentaje de pureza >95%