CAS RN 119717-21-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Levomedetomidina, TRC
CAS: 119717-21-4 Fórmula molecular: C13 H16 N2 Peso molecular (g/mol): 200.28 Nombre IUPAC: 4-[(1R)-1-(2,3-dimetilfenil)etilo]-1H-imidazol SMILES: C[C@@H](c1c[nH]cn1)c2cccc(C)c2C