Learn More
Levomedetomidina, TRC
Código de producto. 30136900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136900 10 mg 10 miligramos
30012641 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136900 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL37570010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119717-21-4
Fórmula molecular C13 H16 N2
Peso molecular (g/mol) 200.28
Nombre IUPAC 4-[(1R)-1-(2,3-dimetilfenil)etilo]-1H-imidazol
SMILES C[C@@H](c1c[nH]cn1)c2cccc(C)c2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levomedetomidine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N2/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15)/t11-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.1313