accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNHOOHClClHO

CAS RN 119670-11-0

IUPAC Nombre: 3,5-dichloro-N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-2,6-dihydroxybenzamide
Sinónimos: 3,5-dichloro-N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-2,6-dihydroxybenzamide
Peso molecular (g/mol): 333.21
Fórmula molecular: C14H18Cl2N2O3
InChi Key: DPQOMEPZWBXAMA-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCN1CCCC1CNC(=O)C1=C(O)C(Cl)=CC(Cl)=C1O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados