Learn More
Desmetilracloprida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desmethylraclopride |
| CAS | 119670-11-0 |
| Fórmula molecular | C14H18Cl2N2O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18Cl2N2O3/c1-2-18-5-3-4-8(18)7-17-14(21)11-12(19)9(15)6-10(16)13(11)20/h6,8,19-20H,2-5,7H2,1H3,(H,17,21)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2c(O)c(Cl)cc(Cl)c2O |
| Nombre IUPAC | 3,5-dicloro-N-[[(2S)-1-etilpirrolidin-2-il]metil]-2,6-dihidroxibenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 333.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.0694 |