CAS RN 119657-85-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6alfa-Metil Hidrocortisona 21-Hemisuccinato, TRC
CAS: 119657-85-1 Fórmula molecular: C26 H36 O8 Peso molecular (g/mol): 476.56 Sinónimo: Corticosterone, 17-hydroxy-6α-methyl-, 21-(H succinate) (6CI),Methylhydrocortisone 21-(Hydrogen Succinate),(6α,11β)-21-(3-Carboxy-1-oxopropoxy)-11,17-dihydroxy-6-methylpregn-4-ene-3,20-dione Nombre IUPAC: 4-[2-[(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-6,10,13-trimetil-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoetoxi]-4-ácido oxobutanoico SMILES: C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)CCC(=O)O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)CCC(=O)C=C14