Learn More
6alfa-Metil Hidrocortisona 21-Hemisuccinato, TRC
Código de producto. 30010603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010603 50 mg 50 miligramos
30008816 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010603 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31252550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119657-85-1
Fórmula molecular C26 H36 O8
Peso molecular (g/mol) 476.56
Sinónimo Corticosterone, 17-hydroxy-6α-methyl-, 21-(H succinate) (6CI), Methylhydrocortisone 21-(Hydrogen Succinate), (6α,11β)-21-(3-Carboxy-1-oxopropoxy)-11,17-dihydroxy-6-methylpregn-4-ene-3,20-dione
Nombre IUPAC 4-[2-[(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-6,10,13-trimetil-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoetoxi]-4-ácido oxobutanoico
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)CCC(=O)O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)CCC(=O)C=C14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6alpha-Methyl Hydrocortisone 21-Hemisuccinate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H36O8/c1-14-10-16-17-7-9-26(33,20(29)13-34-22(32)5-4-21(30)31)25(17,3)12-19(28)23(16)24(2)8-6-15(27)11-18(14)24/h11,14,16-17,19,23,28,33H,4-10,12-13H2,1-3H3,(H,30,31)/t14-,16-,17-,19-,23+,24-,25-,26-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.241
Porcentaje de pureza >95%