CAS RN 1196465-02-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Bisulfito de Galactostatina, TRC
CAS: 1196465-02-7 Fórmula molecular: C6 H13 N O7 S Peso molecular (g/mol): 243.23 Nombre IUPAC: [(2R,3S,4S,5R)-3,4,5,6-tetrahidroxipiperidina-2-il]metilhidrógeno sulfito SMILES: OC1N[C@H](COS(=O)O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O