Learn More
Bisulfito de Galactostatina, TRC
Código de producto. 30240792
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240792 1 mg 1 miligramo
30240625 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240792 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG1565001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1196465-02-7
Fórmula molecular C6 H13 N O7 S
Peso molecular (g/mol) 243.23
Nombre IUPAC [(2R,3S,4S,5R)-3,4,5,6-tetrahidroxipiperidina-2-il]metilhidrógeno sulfito
SMILES OC1N[C@H](COS(=O)O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Galactostatin Bisulfite
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO7S/c8-3-2(1-14-15(12)13)7-6(11)5(10)4(3)9/h2-11H,1H2,(H,12,13)/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.0413