CAS RN 119486-01-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-Fenil-N-propilpentano-2-Hidrocloruro de Amina, TRC
CAS: 119486-01-0 Fórmula molecular: C14 H23 N . H Cl Peso molecular (g/mol): 241.8 Sinónimo: N,alpha-Dipropylbenzeneethanamine Hydrochloride,(1-Phenylpentan-2-yl)(propyl)amine Hydrochloride Nombre IUPAC: 1-fenil-N-propil-pentán-2-amina; Cloruro SMILES: Cl.CCCNC(CCC)Cc1ccccc1