Learn More
1-Fenil-N-propilpentano-2-Hidrocloruro de Amina, TRC
Código de producto. 30136512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136512 1 g 1 g
30133085 500 mg 500 miligramos
30008584 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136512 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3211971G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119486-01-0
Fórmula molecular C14 H23 N . H Cl
Peso molecular (g/mol) 241.8
Sinónimo N,alpha-Dipropylbenzeneethanamine Hydrochloride, (1-Phenylpentan-2-yl)(propyl)amine Hydrochloride
Nombre IUPAC 1-fenil-N-propil-pentán-2-amina; Cloruro
SMILES Cl.CCCNC(CCC)Cc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-N-propylpentan-2-amine hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H23N.ClH/c1-3-8-14(15-11-4-2)12-13-9-6-5-7-10-13;/h5-7,9-10,14-15H,3-4,8,11-12H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.1597