CAS RN 119458-27-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
rac N-Desmetil Mefenitoína-D5 (Mayor), TRC
CAS: 119458-27-4 Fórmula molecular: C11 2H5 H7 N2 O2 Peso molecular (g/mol): 209.26 Sinónimo: 2,4-Imidazolidinedione, 5-ethyl-5-(phenyl-d5)- (9CI),rac N-Desmethyl Mephenytoin-D5,5-Ethyl-5-(phenyl-d5)hydantoin,5-Ethyl-5-(pentadeuterophenyl)hydantoin,Nirvanol-d5,Normephenytoin D5 (phenyl D5),5-(Phenyl-d5)-5-ethylhydantoin Nombre IUPAC: 5-etil-5-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)imidazolidina-2,4-diona SMILES: [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2(CC)NC(=O)NC2=O