Learn More
rac N-Desmetil Mefenitoína-D5 (Mayor), TRC
Código de producto. 30365060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365060 2.5 mg 2.50 miligramo
30359085 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30365060 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2920622.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119458-27-4
Fórmula molecular C11 2H5 H7 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 209.26
Sinónimo 2,4-Imidazolidinedione, 5-ethyl-5-(phenyl-d5)- (9CI), rac N-Desmethyl Mephenytoin-D5, 5-Ethyl-5-(phenyl-d5)hydantoin, 5-Ethyl-5-(pentadeuterophenyl)hydantoin, Nirvanol-d5, Normephenytoin D5 (phenyl D5), 5-(Phenyl-d5)-5-ethylhydantoin
Nombre IUPAC 5-etil-5-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)imidazolidina-2,4-diona
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2(CC)NC(=O)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac N-Desmethyl Mephenytoin-D5 (Major)
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2O2/c1-2-11(8-6-4-3-5-7-8)9(14)12-10(15)13-11/h3-7H,2H2,1H3,(H2,12,13,14,15)/i3D,4D,5D,6D,7D
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1213