CAS RN 119431-25-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Eliprodil, MedChemExpress
MedChemExpress Eliprodil(SL-820715) is a non-competitive NR2B-NMDA receptor antagonist(IC50=1 uM), less potent for NR2A- and NR2C-containing receptors(IC50> 100 uM).