accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOHH2NBr

CAS RN 119397-06-7

IUPAC Nombre: 2-amino-2-(4-bromophenyl)acetic acid
Sinónimos: amino(4-bromophenyl)acetic acid
Peso molecular (g/mol): 230.06
Fórmula molecular: C8H8BrNO2
InChi Key: APLQICUORRMFHY-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC(C(O)=O)C1=CC=C(Br)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (1)