Learn More
4-Bromo-DL-fenilglicina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15476747 1 g 1 g
15486747 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33865.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119397-06-7
Fórmula molecular C8H8BrNO2
Peso molecular (g/mol) 230.06
Número MDL MFCD00049327
Clave InChI APLQICUORRMFHY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-amino-2-4-bromophenyl acetic acid, amino 4-bromophenyl acetic acid, amino-4-bromo-phenyl-acetic acid, 2-4-bromophenyl glycine, 4-bromo-dl-phenylglycine, 2-amino-2-4-bromophenyl aceticacid, dl-4-br-phg-oh, 2-4-bromophenyl-dl-glycine, +-2-amino-2-4-bromophenyl acetic acid
PubChem CID 2764157
Nombre IUPAC ácido 2-amino-2-(4-bromofenil)acético
SMILES NC(C(O)=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-DL-phenylglycine
Punto de fusión 273°C to 274°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.1
Porcentaje de pureza 95%