accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OClBr

CAS RN 119267-79-7

IUPAC Nombre: 2-bromo-1-(4-chlorophenyl)-2-(4-methylphenyl)ethan-1-one
Sinónimos: 2-bromo-1-(4-chlorophenyl)-2-(4-methylphenyl)ethanone
Peso molecular (g/mol): 323.61
Fórmula molecular: C15H12BrClO
InChi Key: DGZRBDCHGUEXDT-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1=CC=C(C=C1)C(Br)C(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados