Learn More
2-Bromo-1-(4-clorofenil)-2-(4-metilfenil)etan-1-ona, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10190872
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10190872 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10190872 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor DP00551DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-2-(4-methylphenyl)ethan-1-one
CAS 119267-79-7
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C15H12BrClO
Fórmula lineal CH3C6H4CHBrC(O)C6H4Cl
Número MDL MFCD00052202
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-4-methylphenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-4-methylphenyl ethanone, ethanone,2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-4-methylphenyl, acmc-1c1ge, alpha-bromo-4-chloro-4'-methyldeoxybenzoin, alpha-bromo-4-chloro-4/'-methyldeoxybenzoin, 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-4-tolyl ethanone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-p-tolyl ethanone
Clave InChI DGZRBDCHGUEXDT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(C(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl)Br
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-clorofenil)-2-(4-metilfenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 323.614
PubChem CID 2777296
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.62
Porcentaje de pureza 95%