CAS RN 1192224-24-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Des(benzilpiridilo) Atazanavir, TRC
CAS: 1192224-24-0 Fórmula molecular: C26H43N5O7 Peso molecular (g/mol): 537.65 Sinónimo: 2,5,6,10,13-Pentaazatetradecanedioic acid, 3,12-bis(1,1-dimethylethyl)-8-hydroxy-4,11-dioxo-9-(phenylmethyl)-, 1,14-dimethyl ester, (3S,8S,9S,12S)-,1,14-Dimethyl 3,12-bis(1,1-dimethylethyl)-8-hydroxy-4,11-dioxo-9-(phenylmethyl)-2,5,6,10,13-pentaazatetradecanedioate Nombre IUPAC: metilo N-[(1S)-1-[[(1S,2S)-1-benzil-2-hidroxi-3-[2-[(2S)-2-(metoxicarbonilamino)-3,3-dimetil-butanoil]hidrazino]propil]carbamoil]-2,2-dimetil-propil]carbamato SMILES: COC(=O)N[C@H](C(=O)NNC[C@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)OC)C(C)(C)C)C(C)(C)C