Learn More
Des(benzilpiridilo) Atazanavir, TRC
Código de producto. 30134470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134470 50 mg 50 miligramos
30012209 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30134470 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD28195050MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1192224-24-0
Fórmula molecular C26H43N5O7
Peso molecular (g/mol) 537.65
Sinónimo 2,5,6,10,13-Pentaazatetradecanedioic acid, 3,12-bis(1,1-dimethylethyl)-8-hydroxy-4,11-dioxo-9-(phenylmethyl)-, 1,14-dimethyl ester, (3S,8S,9S,12S)-, 1,14-Dimethyl 3,12-bis(1,1-dimethylethyl)-8-hydroxy-4,11-dioxo-9-(phenylmethyl)-2,5,6,10,13-pentaazatetradecanedioate
Nombre IUPAC metilo N-[(1S)-1-[[(1S,2S)-1-benzil-2-hidroxi-3-[2-[(2S)-2-(metoxicarbonilamino)-3,3-dimetil-butanoil]hidrazino]propil]carbamoil]-2,2-dimetil-propil]carbamato
SMILES COC(=O)N[C@H](C(=O)NNC[C@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)OC)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Dealkyl Atazanavirl
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H43N5O7/c1-25(2,3)19(29-23(35)37-7)21(33)28-17(14-16-12-10-9-11-13-16)18(32)15-27-31-22(34)20(26(4,5)6)30-24(36)38-8/h9-13,17-20,27,32H,14-15H2,1-8H3,(H,28,33)(H,29,35)(H,30,36)(H,31,34)/t17-,18-,19+,20+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 537.3162