accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COO

CAS RN 1192-62-7

IUPAC Nombre: 1-(furan-2-yl)ethan-1-one
Sinónimos: acetylfuran (2-furanyl)-1-ethanone 2-furylethanone furyl methyl ketone
Peso molecular (g/mol): 110.11
Fórmula molecular: C6H6O2
InChi Key: IEMMBWWQXVXBEU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C1=CC=CO1
Peso molecular (g/mol) 
  • (4)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (2)
  • (2)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)