Learn More
2-Acetilfurán, TRC
Código de producto. 30134869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134869 1 g 1 g
18062530 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134869 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1762001G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1192-62-7
Fórmula molecular C6 H6 O2
Peso molecular (g/mol) 110.11
Sinónimo Ketone, 2-furyl methyl (8CI), 1-(2-Furanyl)ethanone, 1-(2-Furyl)ethanone, 2-Acetylfuran, 2-Furyl methyl ketone, 2-Furylethanone, Methyl 2-furyl ketone, NSC 4665, NSC 49133, α-Acetylfuran
Nombre IUPAC 1-(furan-2-il)etanona
SMILES CC(=O)c1occc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetylfuran
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O2/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-4H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.0368