accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNOHNNHOOONNNNNH2OHOHHClHCl

CAS RN 1190332-25-2

IUPAC Nombre: 2-{4-[5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-carbonyl]piperazin-1-yl}-N-(1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-4-yl)acetamide dihydrochloride
Sinónimos: 2-{4-[5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-carbonyl]piperazin-1-yl}-N-(1-oxo-2,3-dihydroisoindol-4-yl)acetamide dihydrochloride
Peso molecular (g/mol): 610.45
Fórmula molecular: C24H29Cl2N9O6
InChi Key: VVMQSDIMNDTMII-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.Cl.NC1=C2N=CN(C3OC(C(O)C3O)C(=O)N3CCN(CC(=O)NC4=CC=CC5=C4CNC5=O)CC3)C2=NC=N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados