Learn More
Tocris Bioscience™ EB 47
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18054362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18054362 10 mg 10 miligramos
18034542 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18054362 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4140/10
Potent PARP-1 inhibitor
Potent inhibitor of PARP-1 (IC50 = 45 nM). Reduces infarct volume in both a rat transient middle cerebral arterial occlusion model and a cardiac reperfusion model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1190332-25-2
Fórmula molecular C24H29Cl2N9O6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EB 47
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 610.45
Pureza >99%
Peso molecular 610.453