CAS RN 1190-63-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Estearato de cetilo, TRC
CAS: 1190-63-2 Fórmula molecular: C34 H68 O2 Peso molecular (g/mol): 508.9 Sinónimo: Octadecanoic Acid Hexadecyl Ester,Stearic Acid Hexadecyl Ester,1-Hexadecanol Stearate,Hexadecyl Octadecanoate,Hexadecyl Stearate,Palmityl Stearate,Wickenol 121,n-Hexadecyl Stearate Nombre IUPAC: octadecanoato hexadecilo SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCCCC