Learn More
Estearato de cetilo, TRC
Código de producto. 30358248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358248 5 g 5 g
30356587 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30358248 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2816005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1190-63-2
Fórmula molecular C34 H68 O2
Peso molecular (g/mol) 508.9
Sinónimo Octadecanoic Acid Hexadecyl Ester, Stearic Acid Hexadecyl Ester, 1-Hexadecanol Stearate, Hexadecyl Octadecanoate, Hexadecyl Stearate, Palmityl Stearate, Wickenol 121, n-Hexadecyl Stearate
Nombre IUPAC octadecanoato hexadecilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cetyl Stearate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C34H68O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34(35)36-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-33H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 508.5219