CAS RN 1189992-05-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
7-Hidroxi Cumarina-13C6, TRC
CAS: 1189992-05-9 Fórmula molecular: C313C6H6O3 Peso molecular (g/mol): 168.1 Sinónimo: 7-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one-4a,5,6,7,8,8a-13C6,7-Hydroxy-2H-chromen-2-one-4a,5,6,7,8,8a-13C6,7-Hydroxy coumarin-13C6,7-Hydroxycoumarin-13C6,7-Hydroxycoumarin-4a,5,6,7,8,8a-13C6,Umbelliferone-13C6,Umbelliferone-4a,5,6,7,8,8a-13C6 Nombre IUPAC: 7-hidroxicromen-2-ona SMILES: O[13c]1[13cH][13cH][13c]2C=CC(=O)O[13c]2[13cH]1