Learn More
7-Hidroxi Cumarina-13C6, TRC
Código de producto. 30403688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30403688 1 mg
30400608 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30403688 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9248781MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189992-05-9
Fórmula molecular C313C6H6O3
Peso molecular (g/mol) 168.1
Sinónimo 7-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one-4a,5,6,7,8,8a-13C6, 7-Hydroxy-2H-chromen-2-one-4a,5,6,7,8,8a-13C6, 7-Hydroxy coumarin-13C6, 7-Hydroxycoumarin-13C6, 7-Hydroxycoumarin-4a,5,6,7,8,8a-13C6, Umbelliferone-13C6, Umbelliferone-4a,5,6,7,8,8a-13C6
Nombre IUPAC 7-hidroxicromen-2-ona
SMILES O[13c]1[13cH][13cH][13c]2C=CC(=O)O[13c]2[13cH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxy Coumarin-13C6
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6O3/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5,10H/i1+1,3+1,5+1,6+1,7+1,8+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0518