CAS RN 1189988-36-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Dasatinib-d8 N-óxido, TRC
CAS: 1189988-36-0 Fórmula molecular: C22H18D8ClN7O3S Peso molecular (g/mol): 512.05 Nombre IUPAC: N-(2-cloro-6-metilfenil)-2-[[2-metil-6-[2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-4-(2-hidroxietil)-4-oxidopiperazina-4-ium-1-il]pirimidina-4-il]amino]-1,3-tiazol-5-carboxamida SMILES: [2H]C1([2H])N(c2cc(Nc3ncc(s3)C(=O)Nc4c(C)cccc4Cl)nc(C)n2)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+]([O-])(CCO)C1([2H])[2H]