Learn More
Dasatinib-d8 N-óxido, TRC
Código de producto. 30366905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366905 5 mg 5 miligramos
30350472 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30366905 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1936125MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189988-36-0
Fórmula molecular C22H18D8ClN7O3S
Peso molecular (g/mol) 512.05
Nombre IUPAC N-(2-cloro-6-metilfenil)-2-[[2-metil-6-[2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-4-(2-hidroxietil)-4-oxidopiperazina-4-ium-1-il]pirimidina-4-il]amino]-1,3-tiazol-5-carboxamida
SMILES [2H]C1([2H])N(c2cc(Nc3ncc(s3)C(=O)Nc4c(C)cccc4Cl)nc(C)n2)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+]([O-])(CCO)C1([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dasatinib-d8 N-Oxide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26ClN7O3S/c1-14-4-3-5-16(23)20(14)28-21(32)17-13-24-22(34-17)27-18-12-19(26-15(2)25-18)29-6-8-30(33,9-7-29)10-11-31/h3-5,12-13,31H,6-11H2,1-2H3,(H,28,32)(H,24,25,26,27)/i6D2,7D2,8D2,9D2