CAS RN 1189981-81-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
O-Desmetil Metoprolol-d5, TRC
CAS: 1189981-81-4 Fórmula molecular: C14H18D5NO3 Peso molecular (g/mol): 258.37 Sinónimo: 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-benzeneethanol-d5,(+/-)-4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenylethyl Alcohol-d5,(+/-)-O-Demethylmetoprolol-d5,H 105/22-d5,SL 80-0088-d5 SMILES: [2H]C([2H])(NC(C)C)C([2H])(O)C([2H])([2H])Oc1ccc(CCO)cc1