Learn More
O-Desmetil Metoprolol-d5, TRC
Código de producto. 30355899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30355899 10 mg 10 miligramos
30350916 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30355899 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29207210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189981-81-4
Fórmula molecular C14H18D5NO3
Peso molecular (g/mol) 258.37
Sinónimo 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-benzeneethanol-d5, (+/-)-4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenylethyl Alcohol-d5, (+/-)-O-Demethylmetoprolol-d5, H 105/22-d5, SL 80-0088-d5
SMILES [2H]C([2H])(NC(C)C)C([2H])(O)C([2H])([2H])Oc1ccc(CCO)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Desmethyl Metoprolol-d5
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H23NO3/c1-11(2)15-9-13(17)10-18-14-5-3-12(4-6-14)7-8-16/h3-6,11,13,15-17H,7-10H2,1-2H3/i9D2,10D2,13D