CAS RN 1189929-21-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-O-Desmetil Donepezil-D5, TRC
CAS: 1189929-21-2 Fórmula molecular: C23H22D5NO3 Peso molecular (g/mol): 370.5 Sinónimo: 1-(Benzyl-d5)-4-[(5-hydroxy-6-methoxy-1-oxo-indan-2-yl)methylpiperidine SMILES: OC1=C(OC)C=C(C(C(CC2CCN(CC3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])CC2)C4)=O)C4=C1