Learn More
5-O-Desmetil Donepezil-D5, TRC
Código de producto. 30364523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364523 5 mg 5 miligramos
30358824 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30364523 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2920125MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189929-21-2
Fórmula molecular C23H22D5NO3
Peso molecular (g/mol) 370.5
Sinónimo 1-(Benzyl-d5)-4-[(5-hydroxy-6-methoxy-1-oxo-indan-2-yl)methylpiperidine
SMILES OC1=C(OC)C=C(C(C(CC2CCN(CC3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])CC2)C4)=O)C4=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-O-Desmethyl Donepezil-d5
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H27NO3/c1-27-22-14-20-18(13-21(22)25)12-19(23(20)26)11-16-7-9-24(10-8-16)15-17-5-3-2-4-6-17/h2-6,13-14,16,19,25H,7-12,15H2,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D