CAS RN 1189924-28-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Guanfacina-13C, 15N3, TRC
CAS: 1189924-28-4 Fórmula molecular: 13C C8 H9 Cl2 15N3 O Peso molecular (g/mol): 250.07 Sinónimo: Benzeneacetamide-15N, N-(amino-15N-imino-15N-methyl-13C)-2,6-dichloro- (ACI),N-(Amino-15N-imino-15N-methyl-13C)-2,6-dichlorobenzeneacetamide-15N (ACI),[13C,15N3]Guanfacine,Guanfacine-13C,15N3,Guanfacine-13C,15N3 (guanidine-13C,15N3),[(2,6-Dichlorophenyl)acetyl]guanidine-13C-15N3,N-(Amidino-13C-15N2)-2-(2,6-dichlorophenyl)acetamide-15N Nombre IUPAC: N-(C-(^{15}N)azanylcarbonimidoyl)-2-(2,6-diclorofenil)acetamida SMILES: [15NH2][13C](=[15NH])[15NH]C(=O)Cc1c(Cl)cccc1Cl