Learn More
Guanfacina-13C, 15N3, TRC
Código de producto. 30180374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180374 10 mg 10 miligramos
30179915 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180374 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG81600210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189924-28-4
Fórmula molecular 13C C8 H9 Cl2 15N3 O
Peso molecular (g/mol) 250.07
Sinónimo Benzeneacetamide-15N, N-(amino-15N-imino-15N-methyl-13C)-2,6-dichloro- (ACI), N-(Amino-15N-imino-15N-methyl-13C)-2,6-dichlorobenzeneacetamide-15N (ACI), [13C,15N3]Guanfacine, Guanfacine-13C,15N3, Guanfacine-13C,15N3 (guanidine-13C,15N3), [(2,6-Dichlorophenyl)acetyl]guanidine-13C-15N3, N-(Amidino-13C-15N2)-2-(2,6-dichlorophenyl)acetamide-15N
Nombre IUPAC N-(C-(^{15}N)azanylcarbonimidoyl)-2-(2,6-diclorofenil)acetamida
SMILES [15NH2][13C](=[15NH])[15NH]C(=O)Cc1c(Cl)cccc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanfacine-13C, 15N3
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9Cl2N3O/c10-6-2-1-3-7(11)5(6)4-8(15)14-9(12)13/h1-3H,4H2,(H4,12,13,14,15)/i9+1,12+1,13+1,14+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.0067
Porcentaje de pureza >95%