CAS RN 1189903-75-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Carbosulfano-d18, TRC
CAS: 1189903-75-0 Fórmula molecular: C20H14D18N2O3S Peso molecular (g/mol): 398.66 Sinónimo: Carbosulfan D18 (dibutyl D18) Nombre IUPAC: (2,2-dimetil-3H-1-benzofurano-7-il) N-[bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4,4-nonadeuteriobutil)amino]sulfanilo-N-metilcarbamato SMILES: [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(SN(C)C(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]