Learn More
Carbosulfano-d18, TRC
Código de producto. 30367224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367224 10 mg -
30354051 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30367224 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17771210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189903-75-0
Fórmula molecular C20H14D18N2O3S
Peso molecular (g/mol) 398.66
Sinónimo Carbosulfan D18 (dibutyl D18)
Nombre IUPAC (2,2-dimetil-3H-1-benzofurano-7-il) N-[bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4,4-nonadeuteriobutil)amino]sulfanilo-N-metilcarbamato
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(SN(C)C(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbosulfan-d18
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H32N2O3S/c1-6-8-13-22(14-9-7-2)26-21(5)19(23)24-17-12-10-11-16-15-20(3,4)25-18(16)17/h10-12H,6-9,13-15H2,1-5H3/i1D3,2D3,6D2,7D2,8D2,9D2,13D2,14D2