CAS RN 1189892-93-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Prometazina Sulfóxido-d6, TRC
CAS: 1189892-93-0 Fórmula molecular: C17H14D6N2OS Peso molecular (g/mol): 306.46 Sinónimo: N,N,-Di(methyl-d6),α-methyl-10H-phenothiazine-10-ethanamine 5-Oxide,N-[2-(Dimethyl-d6-amino)propyl]phenothiazine S-Oxide,Promethazine 5-Oxide-d6,Promethazine 5-Sulfoxide-d6,Romergan Sulfoxide-d6 SMILES: CC(N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])CN1C2=C(C=CC=C2)S(C3=CC=CC=C31)=O