Learn More
Prometazina Sulfóxido-d6, TRC
Código de producto. 30422683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30422683 1 mg -
30409276 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30422683 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7570121MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189892-93-0
Fórmula molecular C17H14D6N2OS
Peso molecular (g/mol) 306.46
Sinónimo N,N,-Di(methyl-d6),α-methyl-10H-phenothiazine-10-ethanamine 5-Oxide, N-[2-(Dimethyl-d6-amino)propyl]phenothiazine S-Oxide, Promethazine 5-Oxide-d6, Promethazine 5-Sulfoxide-d6, Romergan Sulfoxide-d6
SMILES CC(N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])CN1C2=C(C=CC=C2)S(C3=CC=CC=C31)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Promethazine Sulfoxide-d6
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N2OS/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)21(20)17-11-7-5-9-15(17)19/h4-11,13H,12H2,1-3H3/i2D3,3D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.1673
Porcentaje de pureza >95%